Kluczowe dokumenty
185922
Furan
≥99%
Synonim(y):
1,4-Epoxybuta-1,3-diene, Oksacylopentadien, Oxole, Tetrol, Tlenek diwinylenu
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.35 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1672 mmHg ( 55 °C)
31.66 psi ( 55 °C)
493 mmHg ( 20 °C)
9.22 psi ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
zawiera
0.025 wt. % BHT as inhibitor
granice wybuchowości
14.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
32 °C/758 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
alcohols: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccoc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Klucz InChI
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Preparation of the starting material required for the synthesis of calix[6]pyrrole.
- To investigate the kinetics and mechanism of reactions of chlorine atoms with volatile organic compounds.
- Catalytic transformation of furan to aromatics and olefins.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
185922-500ML | 4061838757777 |
185922-5L | |
185922-100ML | 4061838757760 |
185922-10L | |
185922-5ML | 4061838757784 |