Key Documents
177717
2,5-Dimethylfuran
99%
Synonim(y):
2-Methyl-5-methylfuran
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.31 (vs air)
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
92-94 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A reactant to prepare exo-maleimide-dimethylfuran cyclo adduct, which is used in the synthesis of oligonucleotide conjugates.
- An arynophile to synthesize 1,4-dimethyl-1,4-dihydro-1,4-epoxynaphthalene (fused benzene) by reacting with a mixture of neopentyl glycol and 2-hydroxyphenylboronic acid in the presence of a strong base.
- A precursor to prepare p-xylene via Diels-Alder cycloaddition and subsequent dehydration reaction.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde