Merck
W367303
Sigma-Aldrich
2-Ethylfuran
≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Numer FEMA:
3673
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11706
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.092
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
92-93 °C/768 mmHg (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coffee; ethereal; sweet
ciąg SMILES
CCc1ccco1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Ethylfuran is one of the volatile components of bell pepper and certain fish species.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Study of the volatile compounds useful for the characterisation of fresh and frozen-thawed cultured gilthead sea bream fish by solid-phase microextraction gas chromatography?mass spectrometry.
Iglesias J, et al.
Food Chemistry, 115(4), 1473-1478 (2009)
Static headspace gas chromatographic analyses to determine oxidation of fish muscle lipids during thermal processing.
Medina I, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 76(2), 231-236 (1999)
Comparison of natural polyphenol antioxidants from extra virgin olive oil with synthetic antioxidants in tuna lipids during thermal oxidation.
Medina I, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(12), 4873-4879 (1999)
Effect of tissue disruption on volatile constituents of bell peppers.
Wu CM & Liou SE.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 34(4), 770-772 (1986)
Francisco J Hidalgo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(49), 12045-12051 (2014-11-25)
The carbonyl-scavenging ability of 2-amino-1-methylbenzimidazole (AMBI) and the heterocyclic aromatic amine 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) was investigated in an attempt to identify new routes that can modify the carbonyl content of foods. The reaction of both AMBI and PhIP with 2-alkenals, 2,4-alkadienals
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W367303-25G
W367303-100G
W367303-100G-K4061838183132
W367303-1KG
W367303-1KG-K
W367303-25G-K4061838080066
W367303-SAMPLE
W367303-SAMPLE-K4061837537196