Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
92-93 °C/768 mmHg (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccco1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup