Merck
W326909
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
≥97%
Synonim(y):
3,5-dimethylcyclopentane-1,2-dione, Caramel dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Numer FEMA:
3269
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2234
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.076
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥97%
mp
87-95 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; maple; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CC(C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-5(2)7(9)6(4)8/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
MIDXCONKKJTLDX-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
426016-10G
426016-1G4061837714535
W326909-1KG-K4061834323181
W326909-25G
W326909-SAMPLE
W326909-100G
W326909-100G-K4061834397458
W326909-1KG
W326909-25G-K4061834405795
W326909-SAMPLE-K4061834356233