Merck
W270036
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopentenolone hydrate
greener alternative
natural, 99%, FG
Synonim(y):
3-Metylocyklopentano-1,2-dion, Wodzian cyklotenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
Numer FEMA:
2700
Nr Rady Europy:
758
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.056
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
104-108 °C
rozpuszczalność
ethanol: soluble
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
caramel; maple
ciąg SMILES
O.CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2.H2O/c1-4-2-3-5(7)6(4)8;/h4H,2-3H2,1H3;1H2
Klucz InChI
LDLRTLHIDXJSQW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną lub kilkoma z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest bioproduktem, a zatem jest zgodny z "Mniej niebezpiecznymi syntezami chemicznymi" i "Wykorzystaniem odnawialnych surowców".
Wodzian metylocyklopentenolonu jest obecny w niektórych papierosach elektronicznych.
Zastosowanie
Materiał ten występuje głównie jako forma enolowa (CAS 80-71-7) w stanie czystym, bezwodnym. W roztworze łatwo tworzy formę diketonu (CAS 765-70-8).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyclotene Hydrate, C6H8O2. H2O.
Fayle SE, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 54(3), 404-405 (1998)
Electronic cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco control: a step forward or a repeat of past mistakes?.
Cahn Z & Siegel M.
Journal of Public Health Policy, 32(1), 16-31 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W270036-10KG-K4061834404736
W270036-1KG-K4061837516115
W270036-25KG-K4061834396901
W270036-SAMPLE-K4061834355601