Merck
W460955
Sigma-Aldrich
Guaiacol propionate
≥95%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer FEMA:
4609
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.943
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
nutty; fruity; vanilla
klasa czystości:
FG
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
nutty; fruity; vanilla
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87.78 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)