Merck
W381512
Sigma-Aldrich
Vanillyl ethyl ether
greener alternative
natural (US), 98%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Numer FEMA:
3815
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
04.094
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
clove; spicy; vanilla
ciąg SMILES
OC1=C(OC)C=C(COCC)C=C1
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-7-8-4-5-9(11)10(6-8)12-2/h4-6,11H,3,7H2,1-2H3
Klucz InChI
KOCVACNWDMSLBM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1