Merck
W375403
Sigma-Aldrich
Vanillin isobutyrate
≥98%, FG
Synonim(y):
(4-formyl-2-methoxyphenyl) 2-methylpropanoate, Isobutavan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CHO)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Numer FEMA:
3754
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.811
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sweet; vanilla
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(14)16-10-5-4-9(7-13)6-11(10)15-3/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
BGKAKRUFBSTALK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Effect of ultra-high pressure pretreatment on the phenolic profiles, antioxidative activity and cytoprotective capacity of different phenolic fractions from Que Zui tea.: This study investigates the impact of ultra-high pressure pretreatment on phenolic compounds, including vanillin isobutyrate, in Que Zui tea. It highlights enhanced phenolic profiles, increased antioxidative activity, and improved cytoprotective capacity, indicating potential applications in food preservation and health supplements (Wang et al., 2023).
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)