Kluczowe dokumenty
W238007
L-Dihydrocarvyl acetate
mixture of isomers, ≥95%
Synonim(y):
(−)-Dihydrocarvyl acetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]/D ≤55°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
gęstość
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
medicinal; minty; floral; sweet
ciąg SMILES
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
Klucz InChI
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W238007-100G | |
W238007-1KG | |
W238007-5KG-K | 4061837544415 |
W238007-SAMPLE-K | 4061837509612 |
W238007-1KG-K | 4061837544408 |
W238007-250G | |
W238007-5KG | |
W238007-SAMPLE | |
W238007-100G-K | 4061837544392 |