Kluczowe dokumenty
W228826
trans-Cinnamic acid
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
trans-3-Phenylacrylic acid, Cinnamic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Organoleptyczne
cinnamon; honey; spicy; floral; sweet
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Klucz InChI
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Single-Cell Oral Delivery Platform for Enhanced Acid Resistance and Intestinal Adhesion.: This research utilizes trans-cinnamic acid in developing a novel oral delivery system that enhances acid resistance and intestinal adhesion, offering significant advancements in pharmaceutical and biomedical applications (Wei et al., 2024).
- The evaluation of L-arginine solution as a solvent for propolis extraction: The phenolic profile, antioxidant, antibacterial activity, and in vitro bioaccessibility.: Highlighting the solvent properties of trans-cinnamic acid, this study provides insights into its use in extracting bioactive compounds from natural sources, contributing to advancements in food science and nutraceuticals (Mergen Duymaz et al., 2024).
- Characterization of cinnamate 4-hydroxylase (CYP73A) and p-coumaroyl 3′-hydroxylase (CYP98A) from Leucojum aestivum, a source of Amaryllidaceae alkaloids.: This research uses trans-cinnamic acid to study enzyme activity in plant biosynthesis pathways, providing valuable information for the development of bioengineering strategies to synthesize natural products (Karimzadegan et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W228826-100G | |
W228826-100G-K | 4061837509155 |
W228826-25G-K | 4061835565382 |
W228826-SAMPLE-K | 4061837509162 |
W228826-1KG | |
W228826-1KG-K | 4061834323013 |
W228826-25G | |
W228826-5KG | |
W228826-SAMPLE |