About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.41
Numer FEMA:
4314
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.685
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
honey; floral; sweet
klasa czystości:
FG
alergen pokarmowy:
no known allergens
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; floral; sweet
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)