Merck
W466033
Sigma-Aldrich
DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
≥95%, FG
Synonim(y):
α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, VMA, Vanillomandelic acid, Vanillylmandelic acid, Vanilmandelic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
Numer FEMA:
4660
Beilstein:
2213227
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer Flavisa:
08.134
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sweet; vanilla
ciąg SMILES
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)