Kluczowe dokumenty
69673
Homovanillic acid
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, HVA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
142-145 °C (lit.)
142-145 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
ciąg SMILES
COc1cc(CC(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.