Kluczowe dokumenty
716391
3-Hydroxy-4-methoxyphenylacetic acid
97%
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
127-132 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1ccc(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
BWXLCOBSWMQCGP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)