Merck
W233218
Sigma-Aldrich
Cognac oil
white, natural, FG
Synonim(y):
Vitis vinifera, Grape seed oil
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2332
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
Vitis vinifera
klasa czystości
FG
Fragrance grade
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428
gęstość
0.870 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; wine-like
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)