Kluczowe dokumenty
W229210
Cinnamon leaf oil
Ceylon origin, FG
Synonim(y):
Cinnamomum zeylanicum
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Cinnamonum zeylanicum Blume
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
aktywność optyczna
[α]20/D +0.7°, neat
pochodzenie
Ceylon origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5330
bp
194-234 °C
gęstość
1.041 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cinnamon; clove; spicy; woody
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W229210-5KG | 4061837786785 |
W229210-SAMPLE | |
W229210-SAMPLE-K | 4061837509193 |
W229210-10KG | 4061837786761 |
W229210-1KG | 4061837786778 |
W229210-1KG-K | 4061838093233 |
W229210-10KG-K | 4061836711955 |
W229210-5KG-K | 4061837786136 |