Merck
W225800
Sigma-Aldrich
Cassia oil
FG
Synonim(y):
Cinnamomum cassia
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2258
Nr Rady Europy:
401n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Cinnamomum cassia Blume
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.609
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; spicy
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91.67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dan Yi et al.
International journal of molecular sciences, 19(5) (2018-04-26)
The present study was to determine the efficacy of dietary supplementation with oleum cinnamomi (OCM) on growth performance and intestinal functions in piglets. Sixteen piglets (24-day-old) were randomly assigned to the control or OCM groups. Piglets in the control group
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W225800-10KG
W225800-1KG
W225800-5KG-K
W225800-10KG-K4061838179814
W225800-1KG-K4061838093219
W225800-5KG
W225800-SAMPLE
W225800-SAMPLE-K4061838191267