Merck
W478515
Sigma-Aldrich
2-Octyl-2-dodecenal
mixture of cis and trans, 94%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H38O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.52
Numer FEMA:
4785
Kod UNSPSC:
12164502
Organoleptyczne:
waxy
klasa czystości:
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
94%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)