Merck
PHR1155
Supelco
Octyldodecanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Octyl-1-dodecanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH[(CH2)7CH3]CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. O0101000
traceable to USP 1477808
rodzina API
octyldodecanol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
Klucz InChI
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Oktylododekanol może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych za pomocą chromatografii i technik spektrofotometrycznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Wartości analitów różnią się w zależności od partii.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7139 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvent effect on photostability of butyl methoxy di benzoyl methane formulated in solution and emulsion
DURANGO S, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 7(9), 181-186 (2015)
Selection of solubility parameters for characterization of pharmaceutical excipients
Adamska K, et al.
Journal of Chromatography A, 1171(1-2), 90-97 (2007)
Contact sensitivity to octyldodecanol and trometamol in an anti-itch cream.
M Singh et al.
Contact dermatitis, 56(5), 289-290 (2007-04-20)
Ikuhiro Kakubari et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 29(8), 1717-1722 (2006-08-02)
Skin permeation of formoterol fumarate (FF) and irritation with ethylene-vinyl acetate (EVA) copolymer matrix patches was investigated using rat and human skin in vitro and different species of experimental animal, respectively. Skin permeation of FF increased remarkably without addition of
Adriana Gámbaro et al.
Journal of cosmetic science, 57(6), 455-463 (2007-01-27)
Nine formulations to be used as stick bases were manufactured using sodium stearate, propyleneglycol, and water, adding different concentrations of the following conditioning agents: octyldodecanol, PPG-5-ceteth-20, and PPG-15-stearyl ether. Free-choice-profile methodology was used to select the most adequate concentration of