Merck
I1308
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
97%
Synonim(y):
Iminodibenzyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
Beilstein:
152732
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
105-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Klucz InChI
ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Johannes Kornhuber et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(6), 2667-2672 (2009-01-16)
We developed a structure-property-activity relationship (SPAR)-model for psychopharmacological drugs acting as non-competitive 5-HT(3A) receptor antagonists by using a decision-tree learner provided by the RapidMiner machine learning tool. A single molecular descriptor, namely the molecular dipole moment per molecular weight (mu/MW)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other