Kluczowe dokumenty
143650
5H-Dibenz[b,f]azepine
97%
Synonim(y):
Iminostilbene
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
196-199 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethyl acetate: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
ciąg SMILES
N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
Klucz InChI
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a starting material to prepare pharmacologically important dibenzoazepine-pyridazine derivatives.
- To synthesize 3-chloro-1-(5H-dibenz[b,f]azepine-5yl)propan-1-one, a key intermediate used to prepare aminophenol derivatives.
- In the synthesis of dibenzazepine derivatives.
- As a starting material to synthesize olefinic multidentate ligand, which is used to prepare Rh(I) complexes.
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)