Kluczowe dokumenty
P14831
Phenothiazine
≥98%
Synonim(y):
Dibenzo-1,4-thiazine, Thiodiphenylamine, 10H-Phenothiazine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
bp
371 °C (lit.)
mp
182-187 °C (lit.)
ciąg SMILES
N1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Klucz InChI
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- It can be connected to carbazole by C-N linkage to increase the hole mobility and thermal stability in organic light-emitting devices.
- Used in the fabrication of CMA-based (Carbene-Metal-Amide) white light-emitting OLED.
- It is used as a starting material in the synthesis of dialdehyde monomer. A conjugated copolymer is prepared using this dialdehyde monomer, which is applicable as an emitting layer in PLED.
- Used as a building block in the synthesis of conjugated dendrimers, for the development of light-emitting devices.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P14831-25G | 4061835522422 |
P14831-5KG | |
P14831-1KG | 4061834355106 |
P14831-500G | 4061833604977 |