Kluczowe dokumenty
903167
10-Phenylphenothiazine
≥95%
Synonim(y):
10-fenylo-10H-fenotiazyna, N-fenylofenotiazyna
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
94 °C
aktywacja fotokatalizatora
365 nm
ciąg SMILES
C12=CC=CC=C1SC3=C(C=CC=C3)N2C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C18H13NS/c1-2-8-14(9-3-1)19-15-10-4-6-12-17(15)20-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
Klucz InChI
WSEFYHOJDVVORU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
903167-100MG | |
903167-250MG |