Merck
916722
Sigma-Aldrich
Phenyl-(benzo)phenothiazine
Synonim(y):
Fenylobenzo[b]fenotiazyna, Ph-benzoPTZ
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H15NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
160-167 °C
ciąg SMILES
S1c2c(cc5c(c2)cccc5)N(c4c1cccc4)c3ccccc3
Klucz InChI
NRUUFDHIFMNKPP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fenyl-(benzo)fenotiazyna to organiczny fotokatalizator stosowany w syntezie małych cząsteczek, a także w reakcjach polimeryzacji.
Produkt może być stosowany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shotaro Shibutani et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(3), 1211-1216 (2020-01-04)
This manuscript reports a visible-light-mediated organosulfide catalysis that enables the decarboxylative coupling between simple aliphatic alcohol and tertiary or secondary alkyl carboxylic acid-derived redox active esters to produce a C(sp3)-O-C(sp3) fragment. Results of the coupling using other heteroatom nucleophiles such