Merck
W478955
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-5-heptenol
natural, ≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer FEMA:
4789
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; oily; waxy
ciąg SMILES
OCC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,9-10H,4,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WFZFXUZFKAOTRR-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
386.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
196.7 °F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)