Merck
W488401
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-hepten-2-ol
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
Coriander heptenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Numer FEMA:
4884
Beilstein:
1720072
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
02.124
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
coriander; green; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
pochodzenie biologiczne:
botanical
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
78 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
coriander; green; sweet
ciąg SMILES
CC(O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8-9H,4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)