Merck
W270733
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-hepten-2-one
greener alternative
natural, ≥98%, FCC
Synonim(y):
6-methylhept-5-en-2-one, Methyl heptenone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer FEMA:
2707
Beilstein:
1741705
Numer WE:
Nr Rady Europy:
149c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.015
NACRES:
NA.21
klasa czystości
Fragrance grade
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FCC
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
73 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
apple; musty; fruity
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Methyl-5-hepten-2-one is one of the main flavor volatile of tomatoes.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Relationship between sensory and instrumental analysis for tomato flavor.
Baldwin EA, et al.
J. Am. Soc. Hort. Sci., 123(5), 906-915 (1998)
B D Whitaker et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(6), 2040-2043 (2000-07-11)
Conjugated triene (CT) oxidation products of alpha-farnesene have long been thought to be involved in development of superficial scald in apple fruit. Early studies found that CT hydroperoxides and the volatile 6-methyl-5-hepten-2-one (MHO) are major in vitro autoxidation products of
Thangavel Rajagopal et al.
Behavioural processes, 85(1), 58-67 (2010-06-16)
In ungulates the process of chemical communication by urinary scent marking has been directly related to reproductive dominance, territorial defense and proximity to resources. The differences in the frequency of urine marking and chemical composition of urine of males Antelope
E Sprecher et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 49(4-5), 493-499 (1983-11-01)
The accumulation of volatile metabolites in cultures of 34 strains comprising ten species of the genus Ceratocystis (Ascomycetes) has been investigated under defined culture conditions. The identified compounds include short-chain alcohols and esters, lower terpenes, terpenoids, and 2-phenylethyl acetate. Certain
W Reichardt
Canadian journal of microbiology, 27(1), 144-147 (1981-01-01)
Certain norcarotenoids, which have recently been found as excretion products of freshwater cyanobacteria and algae, are potent inhibitors of different metabolic functions in heterotrophic bacteria. 6-Methylhept-5-en-2-one showed the strongest effects and acted as a noncompetitive inhibitor of both glucose uptake