Merck
124931
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Carvone
98%
Synonim(y):
(−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
2206714
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
5.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −61°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
gęstość
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Opis ogólny
(R)-(−)-Carvone is a monoterpenoid. Its ozonolysis in the gaseous phase has been proposed. Aldehydes (formaldehyde) and biradicals were obtained as the major products. It participates in the diastereoselective synthesis of homochiral octalones.
Zastosowanie
(R)-(−)-Carvone may be employed as starting reagent for the synthesis of enantiopure (R)-(+)-3-methyl-6-isopropenyl-cyclohept-3-enone-1, a useful intermediate formed during the synthesis of terpenoids. It may be employed as starting reagent for the synthesis of differently protected (4S,6R,7R)-trihydroxy-1-octyne derivatives.
Chiral starting material.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yoshiyuki Yamada et al.
Neuron, 93(5), 1198-1212 (2017-02-28)
Sensory information is translated into ensemble representations by various populations of projection neurons in brain circuits. The dynamics of ensemble representations formed by distinct channels of output neurons in diverse behavioral contexts remains largely unknown. We studied the two output
An improved synthesis of homochiral octalones from (-)-carvone.
Tenius BSM, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4(4), 633-636 (1993)
Liebigs Ann. Chem., 403-403 (1993)
Bryostatin: A novel asymmetric synthesis of the C27-C34 fragment starting from (R)-carvone as chiral template.
De Brabander J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(11), 1721-1724 (1997)
Gas-phase ozonolysis of the monoterpenoids (S)-(+)-carvone,(R)-(-)-carvone,(-)-carveol, geraniol and citral.
Nunes FMN, et al.
Atmospheric Environment, 39(40), 7715-7730 (2005)