Merck
W224928
Sigma-Aldrich
D-Carvone
≥96%, FG
Synonim(y):
(S)-(+)-Carvone, (+)-Carvone, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer FEMA:
2249
Beilstein:
2042970
Numer WE:
Nr Rady Europy:
146
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.146
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥96%
skład
contains IFRA restricted Carvone
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
carvone
Organoleptyczne
caraway; minty
ciąg SMILES
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
D-Carvone is a monoterpene ketone that can be used as a flavoring agent. It occurs naturally in essential oil of caraway seeds and citrus fruits.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cancer chemoprevention by phytochemicals in fruits and vegetables: an overview.
Huang MT, et al
ACS Symp. Ser., 546, 2?16-2?16 (1994)
Beneficial effect of carvone, a dietary monoterpene ameliorates hyperglycemia by regulating the key enzymes activities of carbohydrate metabolism in streptozotocin-induced diabetic rats
Muruganathan U & Srinivasan S.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 84, 1558-1567 (2016)
Determination of enantiomer ratios of d, l-carvone in supercritical fluid extracts from caraway seeds and speamint leaves by high-performance liquid chromatography with polarimetric and ultraviolet spectrophotometric detection
Bounoshita M, et al
Analytical Sciences, 9(3), 425-428 (1993)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 522-523 (1997)
Raul Conde et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 18(14), 1197-1201 (2011-08-02)
There is no universally accepted and effective prophylaxis of migraine headache episodes. Thus we aimed to investigate the effects of Lippia alba (Mill.) N. E. Brown, an herb with many effects on central nervous system, on pain frequency and intensity