Merck
94811
Supelco
Dillapiole
analytical standard
Synonim(y):
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Beilstein:
196037
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.530-1.532
gęstość
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
Klucz InChI
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dillapiole, naturalny składnik Anethum sowa Roxb i roślinny synergetyk insektycydów jest pozyskiwany z Piperaceae, Piper aduncum L. Wykazuje potencjalne właściwości biologiczne, a olejek eteryczny ekstrahowany z Piper aduncum L., bogaty w dillapiole, jest dostępny w handlu jako alternatywa dla naturalnej produkcji synergicznych lignanów.
Zastosowanie
Dillapiole mogą być stosowane jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w fasoli francuskiej Phaseolus sp. traktowanej preparatem pestycydowym, koperku, nasionach kminku i preparatach farmaceutycznych przy użyciu technik chromatograficznych.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Densitometric HPTLC Methods for Qualitative and Quantitative Analysis of Carvone, Dillapiole, Methylparaben and Propylparaben in Dill, Caraway seeds and Pharmaceutical Formulations Utilizing Normal and Reversed-Phase Silica Gel Plates
Alam P, et al.
FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 38(1), 33-48 (2013)
Synergistic potential of dillapiole-rich essential oil with synthetic pyrethroid insecticides against fall armyworm
Fazolin M, et al.
Ciencia Rural, 46(3), 382-388 (2016)