Merck
PHL80099
(−)-Carvone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(−)-p-Mentha 6,8-diene 2-one, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, Carvol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
2206714
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
228-230 °C (lit.)
gęstość
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: mentha zingiber
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)