Key Documents
W332518
2,4,5-Trimethylthiazole
≥98%, FG
Synonim(y):
2,4,5-trimethyl-1,3-thiazole
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
tw
166-167 °C/717 mmHg (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cocoa; coffee; musty; vegetable; nutty
ciąg SMILES
Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C6H9NS/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
Klucz InChI
BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2,4,5-trimethylthiazole, CAS Registry Number 13623-11-5.: A comprehensive safety assessment of 2,4,5-Trimethylthiazole used in fragrances, evaluating its impact on human health and the environment, underscoring its relevance in food and cosmetic industries (Api et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?