Kluczowe dokumenty
W368008
2-Ethyl-4-methylthiazole
≥98%, FG
Synonim(y):
2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazole
About This Item
meets requirements for JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; nutty
ciąg SMILES
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Safe and effective flavoring agent for use in animal feed, provided it is used at recommended levels and guidelines .
- Key aroma compound in chicken soup stock.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?