Merck
W293407
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
≥98%
Synonim(y):
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer FEMA:
2934
Beilstein:
1745552
Numer WE:
Nr Rady Europy:
266
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.040
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural Occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 20 ppm
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of