Merck
W272108
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methylvalerate
≥97%
Synonim(y):
Methyl isocaproate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer FEMA:
2721
Numer WE:
Nr Rady Europy:
322
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.432
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
tw
139-140 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
banana; fruity; pineapple; sweet
ciąg SMILES
COC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
KBCOVKHULBZKNY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup