Kluczowe dokumenty
L511692
2:1 2,2′-Bipyridine:Cyclopentadienyl(n6-napthalene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
AldrichCPR
Synonim(y):
Herzon Hydration Catalyst
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1(C2=NC=CC=C2)=CC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=C4)=CC=CC=N3.[C]56[C][C][C][C][C]5C=CC=C6.[Ru+].[C]7[C][C][C][C]7
InChI
1S/2C10H8N2.C10H8.C5H5.F6P.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-8H;1-8H;1-5H;;/q;;;;-1;+1
Klucz InChI
YFGQTOCRCOVSBH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Czasowe rozdzielenie aktywności katalitycznych umożliwia funkcjonalizację redukcyjną przeciw Markownikowowi końcowych alkinów.
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)