Merck
608114
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid-13C5,15N, L-Proline-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-proline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H915NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
metody
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-XAFSXMPTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Charles N Zawatsky et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 744857-744857 (2021-10-16)
Scleroderma, or systemic sclerosis, is a multi-organ connective tissue disease resulting in fibrosis of the skin, heart, and lungs with no effective treatment. Endocannabinoids acting via cannabinoid-1 receptors (CB1R) and increased activity of inducible NO synthase (iNOS) promote tissue fibrosis