Merck
604801
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
mp
228 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2]N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-JRGPAWSWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)