Merck
589497
Sigma-Aldrich
L-Proline-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4H9O2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
mp
228 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13C](=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-TXZHAAMZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)