Merck
423467
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Cu13CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
454 °C (lit.)
gęstość
2.920 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Cu][13C]#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1;
Klucz InChI
DULSAGLWMRMKCQ-YTBWXGASSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,spleen,Bone marrow
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)