Merck
490415
Sigma-Aldrich
Sodium octanoate-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled sodium octanoate, Caprylic acid-1-13C sodium salt, Octanoic acid-1-13C sodium salt, Sodium caprylate-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)613CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i8+1;
Klucz InChI
BYKRNSHANADUFY-IYWRZBIASA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)