Merck
722871
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6 hydrochloride monohydrate
97 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid-13C6 hydrochloride monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H9N3O2HClH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
mp
254 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O.Cl.N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][nH][13cH]n1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;;
Klucz InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-NHMLGGAVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)