Merck
795844
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H513CH213CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
crystals
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-ZNZHEFIISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2