Merck
608009
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6,15N3
≥96 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, 95% (CP)
Synonim(y):
L-Histidine-ul-13C,15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H915N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥96 atom % 13C
≥95 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]23/D -38.4°, c = 3 in H2O
metody
bio NMR: suitable
mp
282 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH]1[13CH2][15NH][13CH2][15NH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)/t4?,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
KGGHFQUWHIYZEJ-CUAXCGJMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)