Kluczowe dokumenty
791318
L-Histidine-d3 (α-d1, imidazole-2,5-d2) hydrochloride monohydrate
97% (CP), 98 atom % D, ≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D3H6N3O2HClH2O
Masa cząsteczkowa:
212.65
Kod UNSPSC:
12352101
Polecane produkty
czystość izotopowa
≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+3
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?