Merck
609110
Sigma-Aldrich
DL-Histidine-α-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
DL-Histidine-15N1 (amine-15N)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H915NN2O2
Masa cząsteczkowa:
156.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
mp
282 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH2]C(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i7+1
Klucz InChI
HNDVDQJCIGZPNO-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)