Kluczowe dokumenty
588644
DL-Histidine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
282 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
NC(Cc1c[nH]cn1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i6+1
Klucz InChI
HNDVDQJCIGZPNO-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zastosowanie
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)