Kluczowe dokumenty
HPA014864
Sigma-Aldrich
Anti-KCNS3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Delayed-rectifier K(+) channel alpha subunit 3, Anti-Potassium voltage-gated channel subfamily S member 3, Anti-Voltage-gated potassium channel subunit Kv93
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
KDIDVDQCSEDAPEKCHELPYFNIRDIYAQRMHAFITSLSSVGIVVSDPDSTDASSIEDNEDICNTTSLENCTA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNS3(3790)
Opis ogólny
KCNS3 (potassium voltage-gated channel, modifier subfamily S, member 3) koduje modulującą podjednostkę α kanału potasowego Kv9.3 bramkowanego napięciem. Gen ten ulega ekspresji w tkankach naczyniowych ludzkiego łożyska i syncytiotrofoblastu. Jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2 i ma szeroki zakres ekspresji tkankowej, z najwyższą ekspresją w mózgu i płucach.
Immunogen
Potassium voltage-gated channel subfamily S member 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KCNS3 (kanał bramkowany napięciem potasowym, podrodzina modyfikatorów S, członek) kontroluje toniczność i wrażliwość komórek nerwowych i mięśniowych, regulując ich potencjał spoczynkowy. Kontroluje potencjał błonowy na poziomach podprogowych. Jest zaangażowany w powtarzalne odpalanie i wysoką częstotliwość neuronów parvalbumin, kontrolując repolaryzację potencjału czynnościowego. W neuronach parvalbumin odpowiada za dokładne rozpoznawanie współbieżnych pobudzających sygnałów synaptycznych, co z kolei wpływa na oscylacje γ. W schizofrenii ekspresja KCNS3 jest obniżona w neuronach parwalbuminy kory przedczołowej, co może prowadzić do wadliwych procesów poznawczych. Warianty tego genu są związane z nadreaktywnością dróg oddechowych. Tworzy hetero-tetrameryczny kanał z podjednostkami α Kv2.1, a kanał ten przyczynia się do miogenicznej regulacji średnicy tętnic w mózgu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73064
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L C Fu et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 50(11), e6237-e6237 (2017-09-14)
Intrauterine growth retardation (IUGR) is associated with the development of adult-onset diseases, including pulmonary hypertension. However, the underlying mechanism of the early nutritional insult that results in pulmonary vascular dysfunction later in life is not fully understood. Here, we investigated
Danko Georgiev et al.
The American journal of psychiatry, 171(1), 62-71 (2013-10-31)
In schizophrenia, alterations in markers of cortical GABA neurotransmission are prominent in parvalbumin-containing neurons. Parvalbumin neurons selectively express KCNS3, the gene encoding the Kv9.3 potassium channel α-subunit. Kv9.3 subunits are present in voltage-gated potassium channels that contribute to the precise
Xi Zoë Zhong et al.
The Journal of physiology, 588(Pt 22), 4519-4537 (2010-09-30)
Cerebral vascular smooth muscle contractility plays a crucial role in controlling arterial diameter and, thereby, blood flow regulation in the brain. A number of K(+) channels have been suggested to contribute to the regulation of diameter by controlling smooth muscle
Ke Hao et al.
Human genetics, 116(5), 378-383 (2005-02-17)
Airway hyperresponsiveness (AHR) is one of the major clinical symptoms and intermediate phenotypes of asthma. A recent genome-wide search for asthma quantitative trait loci has revealed a significant linkage signal between a p-terminal region of chromosome 2 and AHR. Thus
G K Fyfe et al.
Journal of obstetrics and gynaecology : the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology, 32(7), 624-629 (2012-09-05)
Human placental expression of K(V)9.3, a voltage-gated K channel linked to tissue oxygenation responses, has been suggested at the messenger RNA level but tissue localisation has not been described. We aimed to: (1) produce an antibody to human K(V)9.3 and