Merck
HPA006628
Sigma-Aldrich
Anti-RBM14 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RBM14, Anti-RBM4 antibody produced in rabbit, Anti-RNA-binding motif protein 14 antibody produced in rabbit, Anti-RRM-containing coactivator activator/modulator antibody produced in rabbit, Anti-SYT-interacting protein antibody produced in rabbit, Anti-Synaptotagmin-interacting protein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TQSSASLAASYAAQQHPQAAASYRGQPGNAYDGAGQPSAAYLSMSQGAVANANSTPPPYERTRLSPPRASYDDPYKKAVAMSKRYGSDRRLAELSDYRRLSESQLSFRRSPTKSSLDYRRLPDAHSDYAR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM14(10432)
Immunogen
RNA-binding protein 14 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RBM14 (RNA binding motif protein 14) działa jako nowy supresor transkrypcji. Tworzy centriolarne kompleksy białkowe i utrzymuje integralność wrzeciona mitotycznego. RBM14 odgrywa istotną rolę w aktywacji transkrypcji poprzez interakcję z białkiem wiążącym receptor hormonu tarczycy (TRBP). Jest również zaangażowany w mechanizm naprawy DNA. Doniesiono, że RBM14 może odgrywać rolę w utrzymaniu komórek inicjujących nowotwory.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71000
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ming Yuan et al.
Oncotarget, 5(9), 2820-2826 (2014-05-09)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive and lethal type of brain tumor. Standard treatment for GBM patients is surgery followed by radiotherapy and/or chemotherapy, but tumors always recur. Traditional therapies seem to fail because they eliminate only the bulk
Toshiharu Iwasaki et al.
Endocrinology, 146(9), 3892-3899 (2005-05-28)
We previously cloned and characterized a novel RNA-binding motif-containing coactivator, named coactivator activator (CoAA), as a thyroid hormone receptor-binding protein-interacting protein using a Sos-Ras yeast two-hybrid screening system. A database search revealed that CoAA is identical with synovial sarcoma translocation
Hao Qin et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 635728-635728 (2021-02-20)
RBM14 is an RNA-binding protein that regulates spindle integrity in mitosis; however, its functions during meiosis are still unclear. In this study, we discovered that RBM14 expression was down-regulated in oocytes from old mice. The RBM14 distribution at different stages
Gen Shiratsuchi et al.
The EMBO journal, 34(1), 97-114 (2014-11-12)
Formation of a new centriole adjacent to a pre-existing centriole occurs only once per cell cycle. Despite being crucial for genome integrity, the mechanisms controlling centriole biogenesis remain elusive. Here, we identify RBM14 as a novel suppressor of assembly of
Lanea M Keller et al.
Head & neck, 36(12), 1677-1684 (2013-10-12)
The purpose of this study was to report associations between p16 status, clinicopathologic characteristics, and outcomes for head and neck squamous cell carcinoma of unknown primary (CUP). Specimens of squamous cell CUP were reanalyzed. Human papillomavirus (HPV) status was determined